Drukuj
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 327 PLN
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formuła: C₉H₉BO₂S
Temp. topnienia: 100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200866
Numer CAS: 136099-65-5