Drukuj
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Benzo[d]thiazole-6-sulphonyl chloride, 6-(Chlorosulphonyl)-1,3-benzothiazole
OR14303-1G OR14303-250MG
APOSOR14303-1GEA 290 PLN
APOSOR14303-1G APOSOR14303-250MG
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride 95%
1,3-Benzothiazole-6-sulphonyl chloride
Formuła: C₇H₄ClNO₂S₂
Temp. topnienia: 118…119 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03086100
Numer CAS: 181124-40-3
Jednostka: 3261
ADR: 8,III