Drukuj
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(2-Bromoethanoyl)-2-oxindole, 5-(Bromoacetyl)indolin-2-one, 5-(Bromoacetyl)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
OR1417-1G OR1417-250MG
APOSOR1417-1GEA 1570 PLN
APOSOR1417-1G APOSOR1417-250MG
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole 97%
5-(Bromoacetyl)-2-oxindole
Formuła: C₁₀H₈BrNO₂
Temp. topnienia: >225 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08690294
Numer CAS: 105316-98-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III