Drukuj
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Ethyl alpha-cyano-4-methoxycinnamate, Ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 4470 PLN
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Formuła: C₁₃H₁₃NO₃
MW: 231.247 g/mol
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026849
Numer CAS: 2017-87-0