Drukuj
2-(Hydroxymethyl)indoline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2,3-Dihydro-1H-indol-2-yl)methanol, 2,3-Dihydro-2-(hydroxymethyl)-1H-indole
OR14016-1G OR14016-250MG
APOSOR14016-1GEA 1640 PLN
APOSOR14016-1G APOSOR14016-250MG
2-(Hydroxymethyl)indoline
2-(Hydroxymethyl)indoline
Formuła: C₉H₁₁NO
Temp. topnienia: 49…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06200868
Numer CAS: 138969-57-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III