Drukuj
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR13745-1G OR13745-25G OR13745-5G
APOSOR13745-1GEA 363 PLN
APOSOR13745-1G APOSOR13745-25G APOSOR13745-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-thio-1,3,4-oxadiazole
Formuła: C₈H₅BrN₂OS
Temp. topnienia: 190…196 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00992518
Numer CAS: 41421-19-6