Drukuj
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 574 PLN
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Formuła: C₆H₁₅NOSi
MW: 145.275 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09263699
Numer CAS: 10196-49-3
Jednostka: 2924
ADR: 3+8 III