Drukuj
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 870 PLN
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₉H₇ClN₂O₃S
MW: 258.681 g/mol
Temp. topnienia: 67…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797486
Numer CAS: 10185-62-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 II