Drukuj
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 2150 PLN
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₇ClO₂S₂
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06797460
Numer CAS: 97272-02-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III