Drukuj
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-amino-3-bromo-5-pyridinecarboxylate
OR1349-1G OR1349-250MG
APOSOR1349-1GEA 160 PLN
APOSOR1349-1G APOSOR1349-250MG
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate 95%
Ethyl 6-amino-5-bromonicotinate
Formuła: C₈H₉BrN₂O₂
MW: 245.073 g/mol
Temp. topnienia: 125…127 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659894
Numer CAS: 850429-51-5