Drukuj
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA 621 PLN
APOSOR13308-100MG APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formuła: C₁₂H₁₆N₂O
MW: 204.268 g/mol
Temp. Wrzenia: 190…191 °C (17 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01566912
Numer CAS: 88372-33-2