Drukuj
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-[(Piperidin-4-yl)methyl]anisole hydrochloride
OR12871-1G OR12871-250MG OR12871-5G
APOSOR12871-1GEA 986 PLN
APOSOR12871-1G APOSOR12871-250MG APOSOR12871-5G
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride 95%
4-(4-Methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₉NO·ClH
MW: 241.757 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840137
Numer CAS: 37581-27-4