Drukuj
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR1285-1G OR1285-250MG
APOSOR1285-1GEA 981 PLN
APOSOR1285-1G APOSOR1285-250MG
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. Wrzenia: 96…98 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00119910
Numer CAS: 131825-41-7
Jednostka: 2206
ADR: 6.1,III