Drukuj
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR1268-1G OR1268-250MG OR1268-5G
APOSOR1268-1GEA 363 PLN
APOSOR1268-1G APOSOR1268-250MG APOSOR1268-5G
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole 95%
5-(Bromoacetyl)-3-phenylisoxazole
Formuła: C₁₁H₈BrNO₂
Temp. topnienia: 109…112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173898
Numer CAS: 14731-14-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III