Drukuj
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Chlorosulphonyl)diphenyl ether
OR12558-100MG OR12558-1G OR12558-250MG
APOSOR12558-100MGEA 493 PLN
APOSOR12558-100MG APOSOR12558-1G APOSOR12558-250MG
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
3-Phenoxybenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₉ClO₃S
MW: 268.716 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02089483
Numer CAS: 252873-46-4
Jednostka: 3265
ADR: 8 III