Drukuj
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Isobutyltetrahydropyrrole hydrochloride, 2-(2-Methylprop-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
OR12520-1G OR12520-5G
APOSOR12520-1GEA 801 PLN
APOSOR12520-1G APOSOR12520-5G
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride 95%
2-Isobutylpyrrolidine hydrochloride
Formuła: C₈H₁₇N·ClH
MW: 163.688 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03840008
Numer CAS: 1184994-37-3