Drukuj
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR12435-1G OR12435-250MG OR12435-50MG
APOSOR12435-1GEA 2000 PLN
APOSOR12435-1G APOSOR12435-250MG APOSOR12435-50MG
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde 95%
3,4-Dihydro-4-methyl-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-7-carboxaldehyde
Formuła: C₉H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 93…94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817506
Numer CAS: 921938-80-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III