Drukuj
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12427-250MG OR12427-1G
APOSOR12427-250MGEA 0 PLN
APOSOR12427-250MG APOSOR12427-1G
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₉ClN₂O₂S
MW: 256.709 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09817501
Numer CAS: 941716-85-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III