Drukuj
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(4-(Chloromethyl)phenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzyl chloride
OR12394-1G OR12394-5G OR12394-10G
APOSOR12394-1GEA 400 PLN
APOSOR12394-1G APOSOR12394-5G APOSOR12394-10G
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₁₁H₁₁ClN₂
Temp. topnienia: 78…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09702351
Numer CAS: 916766-83-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,III