Drukuj
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-(3-Carboxyphenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
OR12385-1G OR12385-250MG
APOSOR12385-1GEA 1860 PLN
APOSOR12385-1G APOSOR12385-250MG
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid 97%
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzoic acid
Formuła: C₁₁H₁₀N₂O₂
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09702398
Numer CAS: 628297-55-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III