[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)benzylamine, 5-[3-(Aminomethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
OR12374-250MG
OR12374-1G
APOSOR12374-250MGEA
812
PLN
APOSOR12374-250MG
APOSOR12374-1G
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine 97%
[3-(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)phenyl]methylamine
Formuła:
C₁₁H₁₃N₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09702399 Numer CAS: 934570-45-3 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |