Drukuj
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (9H-Fluoren-9-yl)methyl (3-carboxy-5-hydroxyphenyl)carbamate, 3-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-hydroxybenzoic acid
OR12369-1G OR12369-5G
APOSOR12369-1GEA 870 PLN
APOSOR12369-1G APOSOR12369-5G
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected 97%
3-Amino-5-hydroxybenzoic acid, N-FMOC protected
Formuła: C₂₂H₁₇NO₅
MW: 375.374 g/mol
Temp. topnienia: 234…237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02682203
Numer CAS: 176442-21-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III