Drukuj
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR12314-1G OR12314-250MG
APOSOR12314-1GEA 1730 PLN
APOSOR12314-1G APOSOR12314-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan 97%
5-(Aminomethyl)benzo[b]furan
Formuła: C₉H₉NO
Temp. topnienia: 32…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04974039
Numer CAS: 37798-08-6
Jednostka: 3259
ADR: 8,III