Drukuj
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: [(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid lithium salt
OR12266-1G OR12266-250MG
APOSOR12266-1GEA 1860 PLN
APOSOR12266-1G APOSOR12266-250MG
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate 90%
Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
Formuła: C₁₃H₁₇N₂O₂·Li
MW: 240.227 g/mol
Temp. topnienia: 337…348.5 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09064954
Numer CAS: 915707-44-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III