Drukuj
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxyphenyl mesylate, 4-[(Methylsulphonyl)oxy]anisole
OR11951-25G OR11951-5G
APOSOR11951-25GEA 3950 PLN
APOSOR11951-25G APOSOR11951-5G
4-Methoxyphenyl methylsulphonate 98%
4-Methoxyphenyl methylsulphonate
Formuła: C₈H₁₀O₄S
MW: 202.228 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01231360
Numer CAS: 19013-30-0