Drukuj
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(3-Chloropropyl)morpholine hydrochloride, 1-Chloro-3-(morpholin-4-yl)propane hydrochloride
OR11729-1G OR11729-5G
APOSOR11729-1GEA 580 PLN
APOSOR11729-1G APOSOR11729-5G
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride solution 65% in toluene
4-(3-Chloroprop-1-yl)morpholine hydrochloride
Formuła: C₇H₁₄ClNO·ClH
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035333
Numer CAS: 57616-74-7
Numer WE (dawny EINECS): 260-851-0
Jednostka: 3286
ADR: 3+6.1+8,II