Drukuj
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 6-Bromo-2-chloro-3-methylphenylboronic acid, (6-Bromo-2-chloro-3-methylphenyl)boronic acid
OR11531-1G OR11531-5G OR11531-25G
APOSOR11531-1GEA 363 PLN
APOSOR11531-1G APOSOR11531-5G APOSOR11531-25G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formuła: C₇H₇BBrClO₂
MW: 249.297 g/mol
Temp. topnienia: 170…175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09475910
Numer CAS: 957120-28-4