Drukuj
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Dihydro-6-hydroxy-4-oxoquinazoline
OR11423-1G OR11423-25G OR11423-5G
APOSOR11423-1GEA 218 PLN
APOSOR11423-1G APOSOR11423-25G APOSOR11423-5G
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one 97,5%
6-Hydroxyquinazolin-4(3H)-one
Formuła: C₈H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00804841
Numer CAS: 16064-10-1