Drukuj
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, NSC 2821, NSC 674320, NSC 51986, Coniferic acid, Ferulic acid
OR11310-1G OR11310-5G
APOSOR11310-1GEA 145 PLN
APOSOR11310-1G APOSOR11310-5G
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid) 99%
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (Ferulic acid)
Formuła: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Temp. topnienia: 169…173 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004400
Numer CAS: 1135-24-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-490-0