Drukuj
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 5-bromo-4-methyl-2-thenoate, 5-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-4-methylthiophene
OR11283-1G OR11283-250MG OR11283-5G
APOSOR11283-1GEA 450 PLN
APOSOR11283-1G APOSOR11283-250MG APOSOR11283-5G
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate 98%
Methyl 5-bromo-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formuła: C₇H₇BrO₂S
Temp. topnienia: 39…40 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038959
Numer CAS: 54796-47-3