Drukuj
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR111348-1G OR111348-5G
APOSOR111348-1GEA 609 PLN
APOSOR111348-1G APOSOR111348-5G
3,4-Dichlorobenzyl iodide
3,4-Dichlorobenzyl iodide
Formuła: C₇H₅Cl₂I
MW: 286.925 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06410705
Numer CAS: 142523-67-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III