Drukuj
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR111098-1G OR111098-5G
APOSOR111098-1GEA 508 PLN
APOSOR111098-1G APOSOR111098-5G
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
2,4-Dichloro-5-chlorosulphonyl-benzoic acid
Formuła: C₇H₃Cl₃O₄S
MW: 289.52 g/mol
Temp. topnienia: 178…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00486543
Numer CAS: 3740-18-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III