Drukuj
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR111088-1G OR111088-250MG
APOSOR111088-1GEA 1710 PLN
APOSOR111088-1G APOSOR111088-250MG
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
4-tert-Butyl-1,3-thiazole-2-carboxaldehyde
Formuła: C₈H₁₁NOS
Temp. Wrzenia: 50…52 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07381826
Numer CAS: 211942-98-2