Drukuj
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
OR111020-1G OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA 1240 PLN
APOSOR111020-1G APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Formuła: C₁₅H₁₄N₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00221300
Numer CAS: 64488-19-3