Drukuj
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110950-1G OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA 928 PLN
APOSOR110950-1G APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Formuła: C₈H₉N₃S
MW: 179.242 g/mol
Temp. topnienia: 161…164 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01763614
Numer CAS: 439107-00-3