Drukuj
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylidene}propanedioate
OR110666-1G OR110666-5G OR110666-10G
APOSOR110666-1GEA 743 PLN
APOSOR110666-1G APOSOR110666-5G APOSOR110666-10G
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Diethyl {[(4-bromophenyl)amino]methylene}malonate
Formuła: C₁₄H₁₆BrNO₄
MW: 342.185 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00173358
Numer CAS: 101937-44-4