Drukuj
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110649-1G OR110649-250MG
APOSOR110649-1GEA 2320 PLN
APOSOR110649-1G APOSOR110649-250MG
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate 95%
Benzyl 4-[(aminocarbonyl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formuła: C₁₄H₁₉N₃O₃
MW: 277.319 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18804164
Numer CAS: 1427460-41-0