Drukuj
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(p-Tolyloxy)benzaldehyde
OR110516-1G OR110516-5G
APOSOR110516-1GEA 928 PLN
APOSOR110516-1G APOSOR110516-5G
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
4-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06496533
Numer CAS: 61343-83-7