Drukuj
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR110367-1G OR110367-250MG
APOSOR110367-1GEA 621 PLN
APOSOR110367-1G APOSOR110367-250MG
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
2-Methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Formuła: C₆H₄N₄
MW: 132.123 g/mol
Temp. topnienia: 228…230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05975058
Numer CAS: 40056-53-9