Drukuj
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Dostawca: Apollo Scientific
OR110239-1G OR110239-250MG
APOSOR110239-1GEA 1740 PLN
APOSOR110239-1G APOSOR110239-250MG
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
N,N-Diethyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
Formuła: C₆H₁₂N₄S
MW: 172.251 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756249
Numer CAS: 894880-65-0