Drukuj
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Dostawca: Apollo Scientific
OR110217-5G OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA 621 PLN
APOSOR110217-5G APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formuła: C₈H₁₁NO₂S
Temp. Wrzenia: 114 °C
Gęstość: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052519
Numer CAS: 37128-24-8