Drukuj
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (7-aminoheptyl)carbamate, tert-Butyl (7-aminohept-1-yl)carbamate, 1,7-Diaminoheptane, N-BOC protected
OR1101-1G OR1101-100MG OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA 1120 PLN
APOSOR1101-1G APOSOR1101-100MG APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formuła: C₁₂H₂₆N₂O₂
MW: 230.347 g/mol
Temp. Wrzenia: 96…100 °C (0.1 mm Hg)
Temp. topnienia: 113…114 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02094498
Numer CAS: 99733-18-3