Drukuj
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR110039-1G OR110039-5G
APOSOR110039-1GEA 145 PLN
APOSOR110039-1G APOSOR110039-5G
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Hydroxy-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formuła: C₇H₆N₂OS
Temp. topnienia: 240…242 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13181517
Numer CAS: 175137-13-0