Drukuj
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl (10-aminodecyl)carbamate
OR1097-1G OR1097-250MG
APOSOR1097-1GEA 801 PLN
APOSOR1097-1G APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Formuła: C₁₅H₃₂N₂O₂
MW: 272.427 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD02094501
Numer CAS: 216961-61-4