Drukuj
Diethyl 2-hydroxymalonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10853-10G OR10853-1G OR10853-5G
APOSOR10853-10GEA 2550 PLN
APOSOR10853-10G APOSOR10853-1G APOSOR10853-5G
Diethyl 2-hydroxymalonate
Diethyl 2-hydroxymalonate
Formuła: C₇H₁₂O₅
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (15 mm Hg)
Gęstość: 1,152 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038932
Numer CAS: 13937-08-1