Drukuj
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Diethyl [3-(ethoxycarbonyl)-2-methylprop-2-en-1-yl]phosphonate, Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylbut-2-enoate
OR10804-5G OR10804-1G
APOSOR10804-5GEA 1760 PLN
APOSOR10804-5G APOSOR10804-1G
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate, tech
Ethyl 4-(diethoxyphosphoryl)-3-methylcrotonate
Formuła: C₁₁H₂₁O₅P
MW: 264.255 g/mol
Temp. Wrzenia: 284…287 °C
Gęstość: 1.089 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08445507
Numer CAS: 41891-54-7