Drukuj
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 290 PLN
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Formuła: C₆H₁₃O₅P
MW: 196.138 g/mol
Temp. Wrzenia: 137…140 °C (10 mm Hg)
Gęstość: 1.21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137948
Numer CAS: 18733-15-8