Drukuj
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: (3-Hydroxyphenyl)phosphonic acid diethyl ester
OR10716-1G OR10716-500MG
APOSOR10716-1GEA 3470 PLN
APOSOR10716-1G APOSOR10716-500MG
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate 98%
Diethyl (3-hydroxyphenyl)phosphonate
Formuła: C₁₀H₁₅O₄P
MW: 230.197 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01112119
Numer CAS: 33733-32-3