Drukuj
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-3-(diethoxyphosphoryl)acetone, Diethyl [(chloroacetyl)methyl]phosphonate
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 4930 PLN
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formuła: C₇H₁₄ClO₄P
MW: 228.61 g/mol
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (0.07 mm Hg)
Gęstość: 1.219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04038926
Numer CAS: 67257-29-8