Drukuj
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 1590 PLN
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formuła: C₇H₁₄BrO₃P
MW: 257.062 g/mol
Temp. Wrzenia: 75 °C
Gęstość: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800262
Numer CAS: 66498-59-7